Stampa…
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2762-1G OR2762-250MG
APOSOR2762-1GEA 348 EUR
APOSOR2762-1G APOSOR2762-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998747
CAS Number: 1031927-20-4