Stampa…
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR2761-1G OR2761-250MG
APOSOR2761-1GEA 219 EUR
APOSOR2761-1G APOSOR2761-250MG
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Formula: C₆H₂Cl₂N₂O₅
Punto di fusione: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836174
CAS Number: 1664-10-4