Stampa…
2,4,5-Trimetilanilina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR27602-1G OR27602-250MG OR27602-5G
APOSOR27602-1GEA 72.7 EUR
APOSOR27602-1G APOSOR27602-250MG APOSOR27602-5G
2,4,5-Trimetilanilina
2,4,5-Trimetilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di fusione: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00025201
CAS Number: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III