Stampa…
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27594-1G OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA 33 EUR
APOSOR27594-1G APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00729087
CAS Number: 17449-76-2