Stampa…
Methyl-2,6-dihydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,6-dihydroxybenzoate, 2,6-Dihydroxybenzoic acid methyll ester, gamma-Resorcylic acid methyll ester
OR27592-100G OR27592-25G OR27592-5G
APOSOR27592-100GEA 300 EUR
APOSOR27592-100G APOSOR27592-25G APOSOR27592-5G
Methyl-2,6-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,6-dihydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059619
CAS Number: 2150-45-0