Stampa…

6-Amino-5-bromonicotinonitrile

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR2759-1G OR2759-5G
APOSOR2759-1GEA 94.4 EUR
APOSOR2759-1G APOSOR2759-5G
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formula: C₆H₄BrN₃
Punto di fusione: 194…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02102412
CAS Number: 477871-32-2

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR