Stampa…
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
OR27582-100G OR27582-25G OR27582-5G
APOSOR27582-100GEA 149 EUR
APOSOR27582-100G APOSOR27582-25G APOSOR27582-5G
2,6-Dimethyl-4-pyrone
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 248…250 °C
Punto di fusione: 132…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006579
CAS Number: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1