Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 114 EUR
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Formula: C₆H₇N₅
Peso molecolare: 149,16 g/mol
Punto di fusione: 268…270 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00128302
CAS Number: 5334-99-6