Stampa…
6-Nitro-m-anisic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27574-100G OR27574-25G
APOSOR27574-100GEA 46.4 EUR
APOSOR27574-100G APOSOR27574-25G
6-Nitro-m-anisic acid
6-Nitro-m-anisic acid
Formula: C₈H₇NO₅
Punto di fusione: 125…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151836
CAS Number: 1882-69-5