Stampa…
6-Bromoveratraldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27568-100G OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA 109 EUR
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
6-Bromoveratraldehyde
6-Bromoveratraldehyde
Formula: C₉H₉BrO₃
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003301
CAS Number: 5392-10-9