5-Iodo-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅IN₂ Punto di fusione: 150…152 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07781642 CAS Number: 55919-82-9 |