Stampa…
4-Chlorooxindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloroindolin-2-one
OR2754-1G OR2754-25G OR2754-5G
APOSOR2754-1GEA 37.9 EUR
APOSOR2754-1G APOSOR2754-25G APOSOR2754-5G
4-Chlorooxindole
4-Chlorooxindole
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,5900 g/mol
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03787567
CAS Number: 20870-77-3