Stampa…
2-Aminobenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27532-25G OR27532-5G OR27532-1G
APOSOR27532-25GEA 105 EUR
APOSOR27532-25G APOSOR27532-5G APOSOR27532-1G
2-Aminobenzenesulphonamide 98%
2-Aminobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007932
CAS Number: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1