Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₃ClO₂ Punto di ebollizione: 38…40 °C/0,1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00220052 CAS Number: 106315-37-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |