Stampa…
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR27521-10G OR27521-1G OR27521-5G
APOSOR27521-10GEA 553 EUR
APOSOR27521-10G APOSOR27521-1G APOSOR27521-5G
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₅
Peso molecolare: 240,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827862
CAS Number: 175205-01-3