Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2752-1G
OR2752-5G
APOSOR2752-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2752-1G
APOSOR2752-5G
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Formula:
C₈H₇ClN₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09842615 CAS Number: 863886-04-8 |