Stampa…
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27519-1G OR27519-25G OR27519-5G
APOSOR27519-1GEA 17.6 EUR
APOSOR27519-1G APOSOR27519-25G APOSOR27519-5G
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄INO₄
Peso molecolare: 293,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277941
CAS Number: 5398-69-6