Stampa…
5-Aminoindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indol-5-ylamine, 5-Indolamine, 5-Amino-1H-indole, 1H-Indol-5-amine
OR27517-1G OR27517-5G
APOSOR27517-1GEA 14.7 EUR
APOSOR27517-1G APOSOR27517-5G
5-Aminoindole
5-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005679
CAS Number: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2