Stampa…
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR27512-1G OR27512-5G
APOSOR27512-1GEA 0 EUR
APOSOR27512-1G APOSOR27512-5G
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00157624
CAS Number: 5409-45-0