Stampa…
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2751-1G OR2751-5G OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA 17.6 EUR
APOSOR2751-1G APOSOR2751-5G APOSOR2751-10G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formula: C8H4Br2S2
Peso molecolare: 324,0554 g/mol
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114806
CAS Number: 51751-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III