Stampa…
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27506-10G OR27506-1G OR27506-100G
APOSOR27506-10GEA 16.1 EUR
APOSOR27506-10G APOSOR27506-1G APOSOR27506-100G
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183,12 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017566
CAS Number: 610-37-7