Stampa…
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-Bromo-2-ethoxynicotinate
OR2748-1G OR2748-5G OR2748-250MG
APOSOR2748-1GEA 48.1 EUR
APOSOR2748-1G APOSOR2748-5G APOSOR2748-250MG
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formula: C₉H₁₀BrNO₃
Peso molecolare: 260,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842613
CAS Number: 1031927-15-7