Stampa…
2-Bromo-6-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 60.9 EUR
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene
2-Bromo-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216.03 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C/3.3mmHg
Punto di fusione: 37…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009792
CAS Number: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4