Stampa…
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2747-1G OR2747-5G OR2747-10G
APOSOR2747-1GEA 85.7 EUR
APOSOR2747-1G APOSOR2747-5G APOSOR2747-10G
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Formula: C₈H₈BrNO₃
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836166
CAS Number: 393184-78-6