Stampa…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27469-1G OR27469-5G
APOSOR27469-1GEA 19 EUR
APOSOR27469-1G APOSOR27469-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017605
CAS Number: 2314-36-5