Stampa…
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
OR27460-25G OR27460-5G
APOSOR27460-25GEA 200 EUR
APOSOR27460-25G APOSOR27460-5G
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 222,26 g/mol
Punto di fusione: 241…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00102724
CAS Number: 50850-93-6