Stampa…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 29 EUR
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Punto di fusione: 181…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016980
CAS Number: 2973-77-5