Stampa…
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2745-1G OR2745-10G
APOSOR2745-1GEA 80 EUR
APOSOR2745-1G APOSOR2745-10G
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Formula: C₈H₈INO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836165
CAS Number: 335078-07-4