Stampa…
1,3-Dimethyluracil
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR27441-25G OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA 23.4 EUR
APOSOR27441-25G APOSOR27441-5G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di fusione: 119…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038065
CAS Number: 874-14-6