3,6-Dibromopyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2744-25G
OR2744-5G
OR2744-100G
APOSOR2744-25GEA
68.3
EUR
APOSOR2744-25G
APOSOR2744-5G
APOSOR2744-100G
3,6-Dibromopyridazine
3,6-Dibromopyridazine
Formula:
C₄H₂Br₂N₂ Peso molecolare: 237,88 g/mol Punto di fusione: 117…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233947 CAS Number: 17973-86-3 |