Stampa…
4-Hydroxynicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27431-1G OR27431-5G OR27431-10G
APOSOR27431-1GEA 23.4 EUR
APOSOR27431-1G APOSOR27431-5G APOSOR27431-10G
4-Hydroxynicotinic acid 97%
4-Hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 256…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040286
CAS Number: 609-70-1
EINECS: 210-197-7