Stampa…
Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2743-25G OR2743-1G OR2743-5G
APOSOR2743-25GEA 66.7 EUR
APOSOR2743-25G APOSOR2743-1G APOSOR2743-5G
Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₄H₄N₂O
Punto di fusione: 174…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173726
CAS Number: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3