Stampa…
Methyl-5-bromonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27415-100G OR27415-25G OR27415-5G
APOSOR27415-100GEA 55.1 EUR
APOSOR27415-100G APOSOR27415-25G APOSOR27415-5G
Methyl-5-bromonicotinate
Methyl-5-bromonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173668
CAS Number: 29681-44-5