4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR27412-25G
OR27412-5G
OR27412-100G
APOSOR27412-25GEA
91.5
EUR
APOSOR27412-25G
APOSOR27412-5G
APOSOR27412-100G
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 174…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052832 CAS Number: 2587-02-2 |