Stampa…
5,6-Dichloronicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27411-1G OR27411-500MG
APOSOR27411-1GEA 261 EUR
APOSOR27411-1G APOSOR27411-500MG
5,6-Dichloronicotinamide
5,6-Dichloronicotinamide
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 75291-84-8