Stampa…
6-Chloronicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxamide
OR27410-25G OR27410-5G
APOSOR27410-25GEA 187 EUR
APOSOR27410-25G APOSOR27410-5G
6-Chloronicotinamide
6-Chloronicotinamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Punto di fusione: 214…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006242
CAS Number: 6271-78-9