Stampa…
Methyl-5,6-dichloronicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5,6-dichloronicotinate
OR27409-5G OR27409-25G
APOSOR27409-5GEA 85.8 EUR
APOSOR27409-5G APOSOR27409-25G
Methyl-5,6-dichloronicotinate 97%
Methyl-5,6-dichloronicotinate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Peso molecolare: 206,03 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00125367
CAS Number: 56055-54-0