Stampa…
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR27397-100MG OR27397-1G
APOSOR27397-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR27397-100MG APOSOR27397-1G
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃NO
Punto di fusione: 48…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052837
CAS Number: 54127-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III