Stampa…
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27395-1G OR27395-250MG
APOSOR27395-1GEA 145 EUR
APOSOR27395-1G APOSOR27395-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₃BrN₂O
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831607
CAS Number: 287917-97-9