Stampa…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27394-1G OR27394-250MG OR27394-5G
APOSOR27394-1GEA 55.1 EUR
APOSOR27394-1G APOSOR27394-250MG APOSOR27394-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00103234
CAS Number: 175204-81-6