Stampa…
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrahydrothiopyran-4-one
OR27391-100G OR27391-25G OR27391-5G
APOSOR27391-100GEA 123 EUR
APOSOR27391-100G APOSOR27391-25G APOSOR27391-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formula: C₅H₈OS
Peso molecolare: 116,18 g/mol
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006660
CAS Number: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7