Stampa…
6-Methoxynicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxypyridine-5-carbonitrile
OR2738-1G OR2738-25G OR2738-5G
APOSOR2738-1GEA 58.2 EUR
APOSOR2738-1G APOSOR2738-25G APOSOR2738-5G
6-Methoxynicotinonitrile 97%
6-Methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,1400 g/mol
Punto di fusione: 93…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084981
CAS Number: 15871-85-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III