Stampa…
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid
OR27369-10G OR27369-25G OR27369-5G
APOSOR27369-10GEA 74.2 EUR
APOSOR27369-10G APOSOR27369-25G APOSOR27369-5G
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052830
CAS Number: 25462-85-5