Stampa…
2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27363-1G OR27363-5G OR27363-10G
APOSOR27363-1GEA 31.9 EUR
APOSOR27363-1G APOSOR27363-5G APOSOR27363-10G
2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
Punto di ebollizione: 192…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173928
CAS Number: 15855-06-8