Stampa…
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine
OR27359-1G OR27359-250MG OR27359-5G
APOSOR27359-1GEA 104 EUR
APOSOR27359-1G APOSOR27359-250MG APOSOR27359-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, grado tecnico
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 127…128 °C/2mmHg
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052978
CAS Number: 50800-92-5
UN: 3259
ADR: 8,III