Stampa…
2,5-Diiodothiophene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2734-25G OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA 0 EUR
APOSOR2734-25G APOSOR2734-5G
2,5-Diiodothiophene 99%
2,5-Diiodothiophene
Formula: C₄H₂I₂S
Peso molecolare: 335.93 g/mol
Punto di ebollizione: 139…140 °C
Punto di fusione: 41…42 °C
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014525
CAS Number: 625-88-7
EINECS: 210-915-9