2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR27333-1G
OR27333-250MG
OR27333-500MG
APOSOR27333-1GEA
314
EUR
APOSOR27333-1G
APOSOR27333-250MG
APOSOR27333-500MG
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula:
C₉H₆Cl₂N₂O Punto di fusione: 83…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00714902 CAS Number: 24068-15-3 |