Stampa…
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazine
OR27321-1G OR27321-250MG
APOSOR27321-1GEA 74.2 EUR
APOSOR27321-1G APOSOR27321-250MG
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Formula: C₈H₉N₇
Peso molecolare: 203,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052758
CAS Number: 175204-69-0