Stampa…
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine
OR27306-10G OR27306-1G OR27306-5G
APOSOR27306-10GEA 651 EUR
APOSOR27306-10G APOSOR27306-1G APOSOR27306-5G
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formula: C₇H₁₂N₄S
Peso molecolare: 184,26 g/mol
Punto di fusione: 127…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052790
CAS Number: 175204-55-4