Stampa…
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Phenylsulphonyl)benzaldehyde
OR2728-1G OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA 176 EUR
APOSOR2728-1G APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀O₃S
Peso molecolare: 246,29 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00444612
CAS Number: 66-39-7